Tisk…
5'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylacetophenone, 1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)ethan-1-one
PC302118-25G PC302118-5G PC302118-1G
APOSPC302118-25GEA 10220 CZK
APOSPC302118-25G APOSPC302118-5G APOSPC302118-1G
5'-Fluoro-2'-methylacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152.17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660189
CAS číslo: 29427-49-4