Tisk…
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302116-1G PC302116-5G PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA 1580 CZK
APOSPC302116-1G APOSPC302116-5G APOSPC302116-10G
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832241
CAS číslo: 1000520-92-2