Tisk…
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 3380 CZK
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152.17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972879
CAS číslo: 369-32-4