Tisk…
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC302112-1G PC302112-5G PC302112-25G
APOSPC302112-1GEA 827 CZK
APOSPC302112-1G APOSPC302112-5G APOSPC302112-25G
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049318
CAS číslo: 407640-40-8