4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
PC302111-1G
PC302111-5G
PC302111-10G
APOSPC302111-1GEA
1080
CZK
APOSPC302111-1G
APOSPC302111-5G
APOSPC302111-10G
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
4-Fluoro-2-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03701060 CAS číslo: 771574-00-6 |