Tisk…
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302110-25G PC302110-5G PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA 5230 CZK
APOSPC302110-25G APOSPC302110-5G APOSPC302110-1G
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00028041
CAS číslo: 446-29-7