Tisk…
4-Chloro-3-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302107-25G PC302107-5G PC302107-10G
APOSPC302107-25GEA 12400 CZK
APOSPC302107-25G APOSPC302107-5G APOSPC302107-10G
4-Chloro-3-fluorobenzamide
4-Chloro-3-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 874781-07-4