Tisk…
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302106-1G PC302106-25G PC302106-5G
APOSPC302106-1GEA 622 CZK
APOSPC302106-1G APOSPC302106-25G APOSPC302106-5G
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115858
CAS číslo: 151945-84-5