Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302103-1G PC302103-5G PC302103-10G
APOSPC302103-1GEA 1990 CZK
APOSPC302103-1G APOSPC302103-5G APOSPC302103-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393813
CAS číslo: 1261779-42-3