Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302102-1G PC302102-5G
APOSPC302102-1GEA 1990 CZK
APOSPC302102-1G APOSPC302102-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393778
CAS číslo: 1261791-05-2