4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302100-1G
PC302100-5G
APOSPC302100-1GEA
3310
CZK
APOSPC302100-1G
APOSPC302100-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
Vzorec:
C₈H₉F₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660190 CAS číslo: 886497-93-4 |