Tisk…
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302098-1G PC302098-5G PC302098-10G
APOSPC302098-1GEA 2200 CZK
APOSPC302098-1G APOSPC302098-5G APOSPC302098-10G
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110997
CAS číslo: 945003-38-3