Tisk…
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 1990 CZK
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660225
CAS číslo: 886499-94-1