Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302095-1G PC302095-5G
APOSPC302095-1GEA 2860 CZK
APOSPC302095-1G APOSPC302095-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185681
CAS číslo: 1214384-93-6