Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302093-1G PC302093-5G PC302093-10G
APOSPC302093-1GEA 2400 CZK
APOSPC302093-1G APOSPC302093-5G APOSPC302093-10G
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213636
CAS číslo: 771573-02-5