Tisk…
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302092-1G PC302092-5G PC302092-10G
APOSPC302092-1GEA 1950 CZK
APOSPC302092-1G APOSPC302092-5G APOSPC302092-10G
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213676
CAS číslo: 771573-36-5
UN: 1760
ADR: 8,III