3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302091-1G
PC302091-5G
PC302091-10G
APOSPC302091-1GEA
992
CZK
APOSPC302091-1G
APOSPC302091-5G
APOSPC302091-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄F₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116354 CAS číslo: 924817-93-6 |