Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 6220 CZK
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09924313
CAS číslo: 1000530-58-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III