Tisk…
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302088-5G PC302088-1G PC302088-10G
APOSPC302088-5GEA 705 CZK
APOSPC302088-5G APOSPC302088-1G APOSPC302088-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
MW: 173.55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660172
CAS číslo: 86225-73-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III