(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302087-1G
PC302087-5G
PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA
2480
CZK
APOSPC302087-1G
APOSPC302087-5G
APOSPC302087-250MG
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₅ClF₂O₂ Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660337 CAS číslo: 886761-66-6 |