2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302083-1G
PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA
2980
CZK
APOSPC302083-1G
APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec:
C₁₁H₉F₃O₂ Bod tání: 155…158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832288 CAS číslo: 1017778-08-3 |