Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302081-1G PC302081-5G
APOSPC302081-1GEA 3310 CZK
APOSPC302081-1G APOSPC302081-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201056
CAS číslo: 1373920-87-6