2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302080-1G
PC302080-5G
PC302080-10G
APOSPC302080-1GEA
2480
CZK
APOSPC302080-1G
APOSPC302080-5G
APOSPC302080-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec:
C₁₁H₉F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832281 CAS číslo: 1017777-95-5 |