Tisk…
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302076-1G PC302076-5G PC302076-10G
APOSPC302076-1GEA 3310 CZK
APOSPC302076-1G APOSPC302076-5G APOSPC302076-10G
2-Fluoro-5-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213371
CAS číslo: 93071-82-0
UN: 2735
ADR: 8,III