Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302075-1G PC302075-5G
APOSPC302075-1GEA 7440 CZK
APOSPC302075-1G APOSPC302075-5G
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213635
CAS číslo: 771573-01-4
UN: 2735
ADR: 8,III