Tisk…
2-Fluoro-p-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-4-anisidine, 2-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-3-fluoroanisole
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 622 CZK
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluoro-p-anisidine 98%
2-Fluoro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141.15
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047827
CAS číslo: 458-52-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III