Tisk…
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302071-1G PC302071-5G
APOSPC302071-1GEA 3310 CZK
APOSPC302071-1G APOSPC302071-5G
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519350
CAS číslo: 1092461-09-0