Tisk…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302067-1G PC302067-5G
APOSPC302067-1GEA 3310 CZK
APOSPC302067-1G APOSPC302067-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832276
CAS číslo: 186517-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III