5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302065-1G
PC302065-5G
PC302065-10G
APOSPC302065-1GEA
1660
CZK
APOSPC302065-1G
APOSPC302065-5G
APOSPC302065-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃ClF₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660352 CAS číslo: 89223-58-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |