4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302063-1G
PC302063-5G
APOSPC302063-1GEA
3110
CZK
APOSPC302063-1G
APOSPC302063-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇F₄NO MW: 209,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660254 CAS číslo: 886501-20-8 UN: 2735 ADR: 8,III |