4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302062-1G
PC302062-5G
APOSPC302062-1GEA
2280
CZK
APOSPC302062-1G
APOSPC302062-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₀F₂O₂ MW: 188.17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258696 CAS číslo: 438050-23-8 |