Tisk…
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 953 CZK
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116012
CAS číslo: 22902-86-9