Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302060-1G PC302060-5G PC302060-25G
APOSPC302060-1GEA 1740 CZK
APOSPC302060-1G APOSPC302060-5G APOSPC302060-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
MW: 212.56
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660247
CAS číslo: 886500-85-2