Tisk…
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302058-1G PC302058-5G PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA 2650 CZK
APOSPC302058-1G APOSPC302058-5G APOSPC302058-10G
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115842
CAS číslo: 601513-31-9