3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302053-1G
PC302053-5G
APOSPC302053-1GEA
3810
CZK
APOSPC302053-1G
APOSPC302053-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇F₄NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660207 CAS číslo: 886499-13-4 |