2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302052-1G
PC302052-25G
APOSPC302052-1GEA
622
CZK
APOSPC302052-1G
APOSPC302052-25G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 97%
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₉H₅ClF₃N MW: 219,5909 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115850 CAS číslo: 886496-95-3 |