Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302050-1G PC302050-5G PC302050-10G
APOSPC302050-1GEA 2900 CZK
APOSPC302050-1G APOSPC302050-5G APOSPC302050-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
MW: 212.56
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832330
CAS číslo: 1017778-52-7