Tisk…
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 9920 CZK
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClF₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652412
CAS číslo: 1240257-88-8