Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302037-1G PC302037-5G PC302037-25G
APOSPC302037-1GEA 2690 CZK
APOSPC302037-1G APOSPC302037-5G APOSPC302037-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol 98%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115918
CAS číslo: 443-42-5