Tisk…
3,4-Difluorobenzamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302036-10G PC302036-50G
APOSPC302036-10GEA 2280 CZK
APOSPC302036-10G APOSPC302036-50G
3,4-Difluorobenzamidoxime
3,4-Difluorobenzamidoxime
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660194
CAS číslo: 500024-74-8