Tisk…
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302035-1G PC302035-5G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 870 CZK
APOSPC302035-1G APOSPC302035-5G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116058
CAS číslo: 881189-65-7