Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 992 CZK
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod tání: 30…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409082
CAS číslo: 34636-92-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III