Tisk…
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302020-1G PC302020-5G
APOSPC302020-1GEA 2940 CZK
APOSPC302020-1G APOSPC302020-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₉H₈F₄O
MW: 208.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660359
CAS číslo: 886761-80-4