Tisk…
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302019-1G PC302019-5G PC302019-25G PC302019-100G
APOSPC302019-1GEA 2940 CZK
APOSPC302019-1G APOSPC302019-5G APOSPC302019-25G APOSPC302019-100G
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660358
CAS číslo: 886761-79-1