Tisk…
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302018-1G PC302018-5G
APOSPC302018-1GEA 4100 CZK
APOSPC302018-1G APOSPC302018-5G
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660357
CAS číslo: 886761-78-0