Tisk…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302015-1G PC302015-5G
APOSPC302015-1GEA 2650 CZK
APOSPC302015-1G APOSPC302015-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226279
CAS číslo: 6656-72-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III