Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302011-1G PC302011-5G
APOSPC302011-1GEA 3770 CZK
APOSPC302011-1G APOSPC302011-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660211
CAS číslo: 939980-28-6