Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluor-2-hydroxyanisole
PC302010-1G PC302010-5G PC302010-10G
APOSPC302010-1GEA 3440 CZK
APOSPC302010-1G APOSPC302010-5G APOSPC302010-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Bod tání: 44…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116024
CAS číslo: 186306-70-7