Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302008-1G PC302008-5G
APOSPC302008-1GEA 4070 CZK
APOSPC302008-1G APOSPC302008-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115987
CAS číslo: 886500-75-0
UN: 3259
ADR: 8,III