Tisk…
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302003-1G
APOSPC302003-1GEA 4240 CZK
APOSPC302003-1G
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660355
CAS číslo: 886761-77-9